Absorptionsküvetten, 110
Lieferant: Hellma
634-9067EA 296.4 EUR
634-9067 634-9056 634-9054 634-9065 634-9055 634-9063 634-9052 634-9053 634-9064 634-9061 634-9051 634-0854
Absorptionsküvetten, 110
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Glasküvetten sind mit runden PTFE-Stopfen erhältlich.
PAIRS sind spektral kalibriert.
Standards: ISO 17025 certified NIST traceable reference standards and immersion probes.