Absorptionsküvetten, 100
Lieferant: Hellma Analytics
634-9034EA 137 EUR
634-9034 634-9012 634-9035 634-9013 634-9032 634-9033 634-9011 634-9031 634-0845 634-0842 HELL100B-10-40 634-0843 634-9018 634-9016 634-9038 634-9017 634-9014 634-9015 634-9037 634-9023 634-9024 634-9021 634-9022 634-0846 634-0847 634-9027 634-9028 634-9025 634-9026
Absorptionsküvetten, 100
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Qualitativ hochwertige Küvetten aus Glas oder Quarzglas für spektralphotometrische On-line-Analysen.
Bitte beachten Sie, dass Paare spektral kalibriert sind.
Standards: ISO 17025 zertifizierte, auf NIST rückführbare Referenzstandards und Eintauchfühler.