Einwegküvetten
Lieferant: Brand
634-8111EA 13.2 EUR
634-8111 634-8112 634-0001 634-0000
Einwegküvetten
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Makro- oder Halbmikro-Standardküvetten für den Einmalgebrauch aus PS oder PMMA sind für kinetische Messungen erhältlich.
  • Pfeil zeigt die Durchstrahlungsrichtung an
  • Optisch klarer und einwandfreier Strahlengang von 10 mm
  • Eingelassene Fenster zur Vermeidung von Kratzern
Lieferumfang: Nach Formhöhlungsnummern sortiert, um eine möglichst geringe Abweichung des Extinktionskoeffizienten zu gewährleisten.
Verpackung: In einer praktischen wiederverschließbaren Verpackung.