Küvetten für Fluoreszenzspektroskopie
Lieferant: Hellma Analytics
634-0966EA 354 EUR
634-0966 634-0848 634-0508 634-0967 634-9423
Küvetten für Fluoreszenzspektroskopie
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Rechteckige Küvetten mit vier polierten Fenstern und PTFE Deckel oder Stopfen.
  • * Modelle sind spektralkalibriert
Suitable for high precision analytical techniques.