Küvetten mit Röhren für extreme Temperaturen
Lieferant: Hellma
634-0940EA 213 EUR
634-0940 HELL220-2-40 634-0943 634-0941 634-0942
Küvetten mit Röhren für extreme Temperaturen
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Diese Zellen sind für Anwendungen gedacht, bei denen die Zelle und die Probe extremen Temperaturen ausgesetzt sind (–200 bis +900 ° C).
  • Quarz hat einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten und eine Dimensionsstabilität unter Hitze
  • Rohre (I.Ø×H = 8×80 mm) können durch Verschmelzung versiegelt werden
  • Rohre können auch mit anderen Teilen von Glasgeräten verschmolzen werden