Durchflussküvetten
Lieferant: Hellma Analytics
634-9098EA 0 EUR
634-9098 634-0859 634-0862 634-0983 634-0984 634-0863 634-9818 634-0860 634-0982 634-0861 634-0987 634-0866 634-9817 634-0988 634-0864 634-0985 634-9936 634-0986 634-9795 634-9100 634-0989 634-0868 634-0869 634-0830 634-9827 634-9825 634-9826 634-9823 634-9108 634-9945 634-9824 634-9106 634-9821 634-9107 634-9104 634-9105 634-9820 634-9102 634-9103 634-9741
Durchflussküvetten
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Für eine möglichst geringe Blasenbildung besitzen die Küvetten eine Kammer.
  • Druckgeprüft
  • Kontaktflächen speziell behandelt
  • Reduzierte Blasenhaftung in der Kammer