Rechteckige Halbmikro-Küvetten
Lieferant: Hellma
634-9096EA 0 EUR
634-9096 634-0853 634-9095 634-0857
Rechteckige Halbmikro-Küvetten
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Rechteckige Halbmikro-Küvetten mit vier polierten Fenstern und PTFE-Deckeln für die Fluoreszenzspektroskopie