Präparierkits
Lieferant: RSG Solingen
631-0618EA 72.7 EUR
631-0618 631-0617 631-0616
Präparierkits
Präparierbestecke
Edelstahl. Instrumente zum Präparieren von Proben für die mikroskopische Analyse.
Kleines Set – 6-teilig: Skalpell spitz, 160 mm, Klinge 40 mm; Schnittfänger, 150×10 mm; Pinzette spitz, gerade, 105 mm; Mikroskopierschere, gerade, 100 mm; Präpariernadel gerade mit Kunststoffgriff, 140 mm; Lanzette mit Kunststoffgriff, 140 mm
Großes Set – 9-teilig: Skalpell spitz, 160 mm, Klinge 40 mm; Schnittfänger 150×10 mm; Pinzette spitz, gerade, 105 mm; Mikroskopierschere, gerade, 100 mm; Mikroskopierschere, gekrümmt, 100 mm; Präpariernadel gerade mit Kunststoffgriff, 140 mm; Präpariernadel gekrümmt mit Kunststoffgriff, 140 mm; Lanzette mit Kunststoffgriff, 140 mm; Rasierer mit Klinge und Kunststoffgriff
Anatomie-Set, 13-teilig: Skalpell spitz, 160 mm, Klinge 40 mm; Skalpell spitz, 130 mm, Klinge 17 mm; Skalpell rund, 130 mm, Klinge 17 mm; Schnittfänger 150×10 mm; Pinzette spitz, gerade, 105 mm; Pinzette stumpf, gerade, 115 mm; Mikroskopierschere, gerade, 100 mm; Mikroskopierschere, gekrümmt, 100 mm; Verbandschere spitz/stumpf, 130 mm; Direktor, 150 mm; Präpariernadel gerade mit Kunststoffgriff, 140 mm; Präpariernadel gekrümmt mit Kunststoffgriff, 140 mm; Lanzette mit Kunststoffgriff, 140 mm
Lieferumfang: Wird in Ledertasche mit Reißverschluss geliefert.