Temperaturanzeigestreifen
Lieferant: Testo
620-9159EA 28 EUR
620-9159 620-9154 620-9161 620-9151 620-9152 620-9153
Temperaturanzeigestreifen
Temperatur-Indikatorstreifen
testoterm-Messstreifen sind selbstklebende, temperaturbeständige Folien mit wärmeempfindlichen Elementen zur Temperaturüberwachung einer vorgegebenen Maximaltemperatur.
  • Indikation durch irreversiblen Farbumschlag innerhalb von 2 Sekunden
  • Praktische Packung mit 50 Thermometerstreifen
  • Ein Temperaturniveau
B×T: 14×14 mm.