Lebensmittelthermometer, testo 105

Lieferant: Testo

620-2604EA 125 EUR
620-2604 620-0172
Lebensmittelthermometer, testo 105
Thermometer Digitalthermometer
Dieses robuste Lebensmittelthermometer mit auswechselbaren Messspitzen eignet sich für Kontrollmessungen in der Lebensmittelbranche, z. B. in Schlachthöfen, gekühlten Lagerräumen und während des Transports.

Dieses robuste Lebensmittelthermometer mit auswechselbaren Messspitzen eignet sich für Kontrollmessungen in der Lebensmittelbranche, z. B. in Schlachthöfen, gekühlten Lagerräumen und während des Transports.

  • Benutzerdefinierte Grenzwerte
  • Visueller und akustischer Alarm
  • Integrierte Displaybeleuchtung

Austauschbarer NTC-Fühler (100 mm)

  • Benutzerdefinierte Grenzwerte
  • Visueller und akustischer Alarm
  • Integrierte Displaybeleuchtung

B×T×H: 145×38×195 mm

Gewicht: 139 g

Lieferumfang: Wird mit Standardmessspitze und Batterie geliefert. Separate Fühler sind auf Anfrage erhältlich.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR