Temperatur- und Feuchtigkeitssonden für Datenlogger
Lieferant: Testo
620-3319EA 113 EUR
620-3319 620-3320 620-2362 620-1818 620-1819 TEST0572.9001 620-1851 620-1972 620-1984 620-1852 TEST0628.7516 620-1821
Temperatur- und Feuchtigkeitssonden für Datenlogger
Temperaturfühler
Verwenden Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit einem entsprechenden Messgerät) zur zuverlässigen Messung von relativer Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigkeitssensor ist langlebig und rückführbar auf internationale Feuchtigkeitsstandards wie ILAC, PTB und NIST. So können Sie sich auch nach jahrelangem Einsatz auf zuverlässige und korrekte Messergebnisse verlassen.