Digitale Präzisionsthermometer, testo 922 und 925
Lieferant: Testo
620-1203EA 139 EUR
620-1203 620-1204
Digitale Präzisionsthermometer, testo 922 und 925
Thermometer Digitalthermometer
Digitalthermometer mit Verbindungen vom Typ K.
  • 'HOLD'-Taste zum Festhalten von Werten
  • Kontinuierliche Anzeige der maximalen/minimalen Werte
  • Daten können direkt an einen Drucker übertragen werden
Modell 922 (620-1203): Zweikanal-Differenz-Temperaturmessgerät zeichnet die Temperaturwerte von zwei miteinander verbundenen Thermoelementfühlern auf.
Modell 925 (620-1204): Mit einem Kanal für schnell ansprechende Thermoelementfühler verfügt über einen akustischen Alarm bei Grenzwertüberschreitung.
Lieferumfang: Im Lieferumfang sind eine Batterie mit neun Volt und ein Kalibrierprotokoll enthalten. Fühler nicht inbegriffen - zusätzliche Fühler, inklusive Funksonden, sind auf Anfrage erhältlich. Ein geeigneter Drucker muss ebenfalls separat bestellt werden. Für Details wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.
Gemäß der Norm EN 60584-2, die Genauigkeit der Klasse 1 bezieht sich auf −40…+1000 °C (Typ K), der Klasse 2 auf −40…+1200 °C (Typ K) und der Klasse 3 auf −200…+40 °C (Typ K).