Hochpräzise Digitalthermometer, testo 720
Lieferant: Testo
620-1202EA 200 EUR
620-1202
Hochpräzise Digitalthermometer, testo 720
Thermometer Digitalthermometer
Dieses Einkanal-Messgerät ist an anspruchsvolle Messungen in der Industrie angepasst. In Kombination mit dem TopSafe Gehäuse ist das 720 beständig gegenüber korrosiven Medien.
  • Kontinuierliche Anzeige de maximalen/minimalen Werte
  • Akustischer Alarm mit einstellbarem Grenzwert
  • 'HOLD'-Taste zum Festhalten von Werten
Präzise Temperaturmessung- und PT100-Fühler.
Standards: Fühlergenauigkeiten sind gemäß der Norm 60751 angegeben.
Lieferumfang: Wird mit einer 9-V-Batterie 6F22 und einem Kalibrierprotokoll geliefert, ohne Fühler.
* NTC = Negativer Temperaturkoeffizient