Digitale Thermo-Hygrometer, testo 635
Lieferant: Testo
620-0218EA 473 EUR
620-0218 620-1201
Digitale Thermo-Hygrometer, testo 635
Hygrometer Thermohygrometer, digital
Diese Thermo-Hygrometer ermöglichen die Messung von Temperatur und Feuchte. Bis zu drei Messfühler können gleichzeitig angezeigt werden. Infrarot-Übertragung von Daten an den Testo Drucker möglich.
  • Luftfeuchte, Materialgleichgewichtsfeuchte und Taupunkt
  • Drucker zur Dokumentation von Messdaten vor Ort
  • Funkmessfühler für Temperatur und Feuchte
  • Schutzart IP 54
  • Zeigt die Taupunktdifferenz zwischen Umgebungsluft und Wandoberfläche bei der Analyse der Feuchtigkeit an Wänden und Decken sofort an
  • Das 635-2 kann auch mit einem Messfühler zur U-Wert-Bestimmung verwendet werden
Lieferumfang: Inkl. AA-Batterie für 200 Betriebsstunden und Kalibrierprotokoll.
RH = relative Feuchte