Gerät zur Analyse von Milch, LactoFlash
Lieferant: Funke-Gerber
614-0163EA 2550 EUR
614-0163
Gerät zur Analyse von Milch, LactoFlash
Pumpen Fass/Transferpumpen
LactoFlash ist ein genaues, zuverlässiges Instrument für die schnelle Analyse der Hauptbestandteile der Milch. Es misst direkt Fett und fettfreie Trockenmasse und berechnet dann die Dichte, den Protein- und Laktosegehalt sowie den Gefrierpunkt.
  • Probenkapazität von bis zu 120/h
  • Zwei Menüsprachen verfügbar: Englisch und Deutsch
  • Benutzerfreundliche Anzeige
  • Einfach zu kalibrieren
  • Der Pumpenkopf kann ohne Werkzeug leicht ausgetauscht werden