Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Einkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, Ergonomic High Performance (EHP)
Lieferant: VWR Collection
VWR® EHP
Diese ergonomischen Hochleistungspipetten bieten zuverlässige Genauigkeit und Präzision. Die verbesserte Ergonomie ermöglicht ein bequemes Pipettieren selbst bei längerer Nutzung.
  • Deutlich reduzierter Kraftaufwand zur Kolbenbetätigung im Vergleich zum Vorgängermodell
  • Mühlelose Volumeneinstellung mit Volumensperre
  • Höchste Genauigkeit und Präzision für kritische Anwendungen
  • Universelle Spitzenanpassung durch konischen Schaft und anpassbares, griffiges Abwurfsystem
  • Größere Fingerauflage für bequemes Pipettieren
  • UV-beständig und vollständig autoklavierbar
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Kapazität Genauigkeit Unpräzision VE Katalognummer Menge
0,2 - 2 µl ± 12,0 - ± 1,5 % <6,0 - <0,7 % 1 613-5258
0,5 - 10 µl ± 1,2 - ± 0,6 % <2,8 - <0,4 % 1 613-5259
2 - 20 µl ± 1,0 - ± 0,6 % <1,5 - <0,3 % 1 613-5260
5 - 50 µl ± 0,9 - ± 0,6 % <2,0 - <0,4 % 1 613-5261
10 - 100 µl ± 0,6 - ± 0,5 % <0,8 - <0,2 % 1 613-5262
20 - 200 µl ± 2,5 - ± 0,5 % <0,6 - <0,2 % 1 613-5263
50 - 250 µl ± 1,0 - ± 0,6 % <0,4 - <0,3 % 1 613-5264
100 - 1000 µl ± 0,9 - ± 0,6 % <0,4 - <0,15 % 1 613-5265
1000 - 5000 µl ± 0,6 - ± 0,5 % <0,25 - <0,15 % 1 613-5266
1000 - 10000 µl ± 2,5 - ± 0,5 % <0,6 - <0,2 % 1 613-5267
Starter-Kits
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
3-Pack, inkl. 3 Pipetten (0,5 - 10 / 10 - 100 / 100 - 1000 µl) und Linear-Stand für 4 Pipetten 1 613-5466
3-Pack, inkl. 3 Pipetten (2 - 20 / 20 - 200 / 100 - 1000 µl) und Linear-Stand für 4 Pipetten 1 613-5465
4-Pack, inkl. 4 Pipetten (0,5 - 10 /2 - 20 / 20 - 200 / 100 - 1000 µl) und Linear-Stand für 4 Pipetten 1 613-5462
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
ZUBEHÖR
Erweitert / Kompakt
Accessories
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Gerader Ständer für 4 Pipetten 1 613-5471
Mehrfachständer für bis zu acht Pipetten 1 613-5472
Rotierender Ständer für bis zu sechs Pipetten (nur Einkanal, Volumen 2 - 1000 μl (EHP und Standard Line)) 1 613-5473
Filter für 5 und 10 ml Pipetten 10 VWRI19476
Regalbefestigung für 3 Pipetten 1 613-0090
Ständer für 6 Pipetten 1 613-0086
Karussellständer für 6 Pipetten 1 613-0085
Starter Kits
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Starter-Kit 3 inkl. 3 Einkanalpipetten mit Abwurfsystem (0,5 - 10 µl / 10 - 100 µl / 100 - 1000 µl) 1 613-5280 Unavailable
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge