Pipettenspitzen, EasyLoad®-System
Lieferant: Greiner bio-one
EasyLoad®
613-4390EA 41.2 EUR
613-4390 613-4393 613-4386 GREI741045_2160 GREI741040_2160
Pipettenspitzen, EasyLoad®-System
Pipettenspitzen
EasyLoad® ist ein einfaches, schnelles und platzsparendes Nachfüllsystem für Mikropipettenspitzen.
  • Graduierte Spitzen, steril oder unsteril
  • EasyLoad®-Racks sind autoklavierbar
  • Spitzen und Racks sind wiederverwendbar
Bestellinformation: EasyLoad® 200-System auch in Starter-Kit erhältlich.