Einwegspritzen, dreiteilig, HENKE-JECT®
Lieferant: Henke-Sass, Wolf
HENKE-JECT®
615-0041EA 20.6 EUR
615-0041 615-0042 613-2051 613-2050 HSWA5100.090D0 613-6914 613-6913 613-3864 613-2053 613-2052 613-6079 613-2794 613-1586 613-2040 HSWA5050.X90D0 HSWA5202D000V0 613-6080 613-2049 613-2042 613-2041 613-2044 613-2043 613-2046 613-2045 613-3135 613-2047
Einwegspritzen, dreiteilig, HENKE-JECT®
Spritzen Spritzen, medizinisch
Dreiteilige Einweg-Spritzen mit PP-Zylinder und -Kolben, Polyisoprenstopfen, latexfrei.
  • Geschmierte Kolben aus synthetischem Gummi ermöglicht ein sanftes Aufziehen
  • Unsterile Ausführung auf Anfrage erhältlich (lose verpackt)
Ohne Kanüle: Luer-Lock-Ausführungen sind mit den meisten gebräuchlichen Spritzenpumpen kompatibel. Weitere Informationen auf Anfrage erhältlich.
Mit fester Kanüle: Kanülen fest mit der Spritze verbunden, kein Totraum, Sicherheitsstopp, für die Dosierung sehr kleiner Mengen geeignet.
Verpackung: Einzeln in einer sterilen Blisterpackung verpackt.