Einweg-Injektionskanülen HENKE-JECT®
Lieferant: Henke-Sass, Wolf
FINE-JECT®
HSWA8300010721EA 13.7 EUR
HSWA8300010721 613-2094 HSWA8300000361 HSWA8300018623 HSWA8300003551 613-3129 613-2017 613-2016 613-2019 613-3127 613-3128 HSWA8300003458 613-2018 HSWA8300021961 HSWA8300021960 HSWA4710007020 613-2031 613-2030 613-3122 613-2011 HSWA4710008030 613-3120 613-2032 613-2013 613-2012 615-0040 613-2015 613-3124 613-2014 HSWA8300013707 615-0039 613-2028 613-3118 613-2027 HSWA4710012030 613-3117 613-2029 613-2020 613-2022 613-2021 613-3114 HSWA4710009030 613-2024 613-2023 613-2026 HSWA8300011060 613-2025
Einweg-Injektionskanülen HENKE-JECT®
Injektionsnadeln
Steril, Einweg, Kolben- und Kanülenschutz aus PP; Kanüle aus Edelstahl. Diese Kanülen werden regelmäßig maschinell analysiert und Erfahrungen aus der klinischen Praxis werden ausgewertet, um die Produktqualität und die Sicherheit für höheren Patientenkomfort kontinuierlich zu verbessern.
  • Präzise lanzettförmige Spitze gemäß ISO 7864 mit glattem, genauem Schliff
  • Dünnwandige Kanüle, trockensilikonisiert
  • 5 Jahre steril ab Sterilisationsdatum
Suitable for Luer and Luer lock.
Verpackung: Einzeln in Blisterpackungen mit Farbkodierung verpackt.