Einwegspritzen, 2-teilig, HENKE-JECT®
Lieferant: Henke-Sass, Wolf
HENKE-JECT®
HSWA8300014600EA 76.5 EUR
HSWA8300014600 HSWA4850031000 613-2038 613-2159 613-2152 613-2151 613-2033 613-2153 613-2010 613-2035 HSWA4850033000 613-2155 613-2034 613-2037 HSWA4050.X90D0 613-2036 613-2157 HSWA4022L000V0 613-2161 613-2160 613-1629 613-2006 613-1632 613-2005 613-1631 613-2008 613-1633 613-2007 613-2009 613-2162 613-2000 613-2002 613-2001 613-1630 613-2004 613-2003 613-2267
Einwegspritzen, 2-teilig, HENKE-JECT®
Spritzen Spritzen, medizinisch
Einweg, zweiteilig, ohne Kanüle, PP-Zylinder und PE-Kolben, ohne Latex und Silikonöl. Spritzen mit einem Volumen von 5 oder 10 ml sind auch mit speziell konstruierter Oralspitze erhältlich, die einen versehentlichen Luer- oder Kanülenanschluss verhindert. Nicht kompatibel mit Injektionsnadeln. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
  • Definierte Kolbenposition bei „0“ Volumen, damit die vollständige Einführung des Kolbens spürbar ist
  • Kein Totraum für 1-ml-Insulin- und Tuberkulinspritzen
  • Verlängerte Graduierung für ein breiteres Anwendungsspektrum
  • Spürbarer Sicherheitsstopp, um unbeabsichtigtes Auslaufen zu verhindern
Verpackung: Sterile Ausführungen sind in individuellen Blisterstreifen verpackt. Nicht sterile Ausführungen sind lose verpackt.