VWR® Premium Line, Serologische Pipetten
Lieferant: VWR
VWR® Premium Line
612-5830EA 65 EUR
612-5830 612-5831 612-5539 612-5836 612-5837 612-5834 612-5835 612-5832 612-5833 612-5829 612-5544 612-5522 612-5545 612-5523 612-5542 612-5543 612-5521 612-5540 612-5541 612-5827 612-5828 612-5506 612-5507 612-5826 612-5548 612-5504 612-5505 612-5546 612-5547
VWR® Premium Line, Serologische Pipetten
Pipetten Serologische Pipetten
PS, transparent, graduiert, unsteril oder steril. Diese Einmalpipetten für den Flüssigkeitstransfer sind aus GPPS (Allzweck-Polystyrol) gefertigt und entsprechen der USP-Klasse VI.
  • RNase/DNase-frei, nicht pyrogen, nicht zytotoxisch, nicht hämolytisch
  • Erfüllen die BSE/TSE-Anforderungen; latexfrei
  • Kalibrierte Graduierungen für akkurates Dispensieren auf bis zu ±2%
  • Pipetten sind entsprechend ihrem Volumen farbcodiert
  • Sterile Pipetten: Strahlensterilisiert
  • Auf jedem Produkt ist zur Gewährleistung der Rückführbarkeit die Chargennummer aufgedruckt
Gefertigt in einer Reinraumumgebung der Klasse 100.000. Gefertigt gemäß der Qualitätsmanagementsysteme EN ISO 13485:2003 und ISO 9001:2008.
Verpackung: Sterile Pipetten sind entweder einzeln in Peel-Verpackung oder Kunststoff-Kunststoff-Verpackung, oder in vakuumierten Ziplock-Beuteln aus PE (10/25/50 Pipetten/Beutel) verpackt. Unsterile Pipetten sind lose in vakuumierten PE-Beuteln verpackt.