Vollpipetten, zwei Marken, Klasse AS
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
612-4783EA 25.7 EUR
612-4783 612-4784 612-4776 612-4780 612-4775 612-4778 612-4777 612-4781 612-4779 612-4782
Vollpipetten, zwei Marken, Klasse AS
Pipetten Vollpipetten
Borosilicate glass 9.1
  • Kalibriert auf völliger Ablauf (TD, Ex)
  • Ringmarke und Beschriftung in kontrastreicher brauner Farbe
Standards: DIN EN ISO 648
Bestellinformation: Mit datierter Chargenkennung und beiliegendem Chargenzertifikat.