VWR®, Vollpipetten, zwei Markierungen, Klasse AS
Lieferant: VWR
VWR®
612-4784EA 48.6 EUR
612-4784 612-4783 612-4775 612-4780 612-4782 612-4781 612-4777 612-4776 612-4779 612-4778
VWR®, Vollpipetten, zwei Markierungen, Klasse AS
Pipetten Vollpipetten
Borosilikatglas 9.1.
  • Kalibriert auf höchste Präzision (TD, Ex)
  • Ringmarke und Beschriftung in kontrastreicher brauner Farbe
Standards: DIN EN ISO 648
Bestellinformation: Mit datierter Chargenkennung und beiliegendem Chargenzertifikat.