VWR®, Messpipetten, Typ 3, Klasse AS
Lieferant: VWR
VWR®
612-4773EA 29 EUR
612-4773 612-4772 612-4774 612-4771 612-4770 612-4769 612-4768 612-4767
VWR®, Messpipetten, Typ 3, Klasse AS
Pipetten Messpipetten
Borosilikatglas 9.1.
  • Auf völligen Ablauf kalibriert (TD, Ex)
  • Graduierung und Beschriftung in kontrastreicher brauner Farbe
  • Ende mit Wattestopfen (Wattestopfen nicht beigefügt)
Standards: DIN 12696, ISO 835
Bestellinformation: Mit Chargenzertifikat.