Messpipetten, Typ 3, Klasse AS
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
612-4770EA 15.7 EUR
612-4770 612-4773 612-4769 612-4774 612-4771 612-4768 612-4772 612-4767
Messpipetten, Typ 3, Klasse AS
Pipetten Messpipetten
AR-GLAS®.
  • Kalibriert auf völliger Ablauf (TD, Ex)
  • Graduierung und Beschriftung in kontrastreicher brauner Farbe
  • Wattestopfende (Wattestopfen nicht beigefügt)
Standards: DIN 12696, ISO 835
Bestellinformation: Mit Chargenzertifikat.