VWR®, Vollpipetten, eine Marke, Klasse AS
Lieferant: VWR
VWR®
612-4135EA 21.7 EUR
612-4135 612-4134 612-4137 612-4136 612-4131 612-4130 612-4133 612-4132 612-4138 612-4129
VWR®, Vollpipetten, eine Marke, Klasse AS
Pipetten Vollpipetten
Borosilikatglas 9.1
  • Kalibriert für höchste Präzision (TD)
  • Ringmarke und Beschriftung in kontrastreicher brauner Farbe
  • Nicht erhältlich mit individuellem Zertifikat
Standards: DIN EN ISO 648
Bestellinformation: Inklusive datierter Chargenkennung und Chargenzertifikat.