Messpipetten, Typ 3, Klasse B
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
612-4122EA 10.1 EUR
612-4122 612-4128 612-4126 612-4127 612-4125 612-4124 612-4121 612-4123
Messpipetten, Typ 3, Klasse B
Pipetten Messpipetten
AR-GLAS®.
  • Kalibriert auf völliger Ablauf (TD, Ex)
  • Graduierung und Beschriftung in kontrastreicher brauner Farbe
  • Mit Wattestopfende (Wattestopfen nicht beigefügt)
Standards: DIN 12696