VWR®, Messpipetten, Typ 3, Klasse B
Lieferant: VWR
VWR®
612-4124EA 17 EUR
612-4124 612-4123 612-4126 612-4125 612-4122 612-4121 612-4128 612-4127
VWR®, Messpipetten, Typ 3, Klasse B
Pipetten Messpipetten
Borosilikatglas 9.1.
  • Auf völligen Ablauf kalibriert (TD, Ex)
  • Graduierung und Beschriftung in kontrastreicher brauner Farbe
  • Ende mit Wattestopfen (Wattestopfen nicht beigefügt)
Standards: DIN 12696