Messpipetten, Klasse AS, teilweiser Ablauf
Lieferant: Hirschmann Laborgeräte
612-2770EA 8.6 EUR
612-2770 612-2771 612-2772 612-2773 612-2767 612-2768 612-2769 612-2766
Messpipetten, Klasse AS, teilweiser Ablauf
Pipetten Messpipetten
Glas.
  • Justiert auf 'Ex', konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung
  • Ringmarken und Beschriftung in brauner Farbe, nicht bis Spitze geteilt
  • Ab 5 ml mit einem Ende für Wattestopfen
DIN 12 697
Länge: 360 ±5 mm, außer für 25-ml-Pipetten: 450 ±5 mm
Standards: DIN EN ISO 835. Konformitätsbescheinigt (DE-M gekennzeichnet).