Vollpipetten, BLAUBRAND®, zwei Marken, Klasse AS
Lieferant: Brand
BLAUBRAND®
612-2727EA 10 EUR
612-2727 612-2728 612-2729 612-2734 612-4759 612-2726 612-2730 612-2731 612-2732 612-2733
Vollpipetten, BLAUBRAND®, zwei Marken, Klasse AS
Pipetten Vollpipetten
AR-Glas®.
  • Justiert auf "Ex"
  • Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
  • Inklusive Chargenzertifikat
Standards: DIN EN ISO 648; DE-M gekennzeichnet