VWR®, Saugbälle für große Pipetten und Spritzen
Lieferant: VWR
VWR®
612-2701EA 7.8 EUR
612-2701 612-2702 612-2699 612-2700
VWR®, Saugbälle für große Pipetten und Spritzen
Pipetten Pipettierbälle
Rotes Gummi.
  • Für Pipetten und Spritzen mit großem Fassungsvermögen
  • Dickwandig
  • Einfache Handhabung
Fassungsvermögen: 12 bis 150 ml
Öffnungsdurchmesser: 4,0 bis 6,3 mm