Vollpipetten, SILBERBRAND ETERNA, eine Marke, Klasse B
Lieferant: Brand
SILBERBRAND ETERNA
612-1263EA 7.9 EUR
612-1263 612-1252 612-1253 612-1264 612-1265 612-1255 612-1262 612-1257 612-1268 612-1269
Vollpipetten, SILBERBRAND ETERNA, eine Marke, Klasse B
Pipetten Vollpipetten
AR-Glas®.
  • Justiert auf "Ex"
  • Ringmarke und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffussionsfarbe
  • Länge ± 15 mm
Standards: DIN EN ISO 648.