Vollpipetten, BLAUBRAND® ETERNA, eine Marke, Klasse AS
Lieferant: Brand
BLAUBRAND® ETERNA
BRNDUSP30512EA 37.4 EUR
BRNDUSP30512 BRND930512 612-1232 BRNDUSP30503 BRNDUSP30514 BRNDUSP30502 612-1222 612-1227 612-1238 BRND930507 BRND930518 612-1223 612-1234 612-1235 BRND930515 BRND930503 BRNDUSP30515 BRNDUSP30518 BRNDUSP30507
Vollpipetten, BLAUBRAND® ETERNA, eine Marke, Klasse AS
Pipetten Vollpipetten
AR-Glas®.
  • Justiert auf "Ex"
  • Ringmarke und Beschriftung in brauner ETERNA Diffusionsfarbe
  • Inklusive Chargenzertifikat
  • Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich
Standards: DIN EN ISO 648; DE-M gekennzeichnet