Vollpipetten, BLAUBRAND®, eine Marke, Klasse AS
Lieferant: Brand
BLAUBRAND®
612-1210EA 12.7 EUR
612-1210 612-1211 612-1216 612-1205 612-1206 612-1217 612-1207 612-1218 612-1219 612-1208 612-1201 612-1212 612-1202 612-1213 612-1214 612-1203 612-1204 612-1215 612-1209
Vollpipetten, BLAUBRAND®, eine Marke, Klasse AS
Pipetten Vollpipetten
AR-Glas®.
  • Justiert auf 'Ex'
  • Ringmarke und Beschriftung in blauer Emailfarbe
  • Wartezeit 5 Sekunden
  • Mit Chargenzertifikat
  • Auf Anfrage auch mit einem Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat verfügbar
  • Auch als separate USP-Version erhältlich
Standards: DIN EN ISO 648; DE-M gekennzeichnet.