Messpipetten, SILBERBRAND ETERNA, Typ 3, Klasse B, völliger Ablauf
Lieferant: Brand
SILBERBRAND ETERNA
612-1153EA 5.4 EUR
612-1153 612-1154 612-1155 612-1145 612-1156 612-1152 612-1147 612-1148 612-1149
Messpipetten, SILBERBRAND ETERNA, Typ 3, Klasse B, völliger Ablauf
Pipetten Messpipetten
AR-Glas®.
  • Kalibriert für höchste Präzision (TD, Ex)
  • Markierungen und Beschriftung in brauner ETERNA-Farbe
  • Pipetten mit (*) haben ein Wattestopfende
DIN EN ISO 835
Länge: 360 mm ±10 mm, außer für 25-ml-Pipetten: 450 mm ±10 mm
Standards: DIN EN ISO 835