Messpipetten, BLAUBRAND® ETERNA, Typ 3, Klasse AS, völliger Ablauf
Lieferant: Brand
BLAUBRAND®
612-1132EA 8.4 EUR
612-1132 612-1133 612-1134 612-1130 612-1129 612-1124 612-1135 612-1125 612-1136 612-1126
Messpipetten, BLAUBRAND® ETERNA, Typ 3, Klasse AS, völliger Ablauf
Pipetten Messpipetten
AR-Glas®.
  • Kalibriert für höchste Präzision (TD, Ex); Typ 3: Nullpunkt oben
  • Markierungen und Beschriftung in brauner Farbe
  • Wartezeit 5 Sekunden
  • Inkl. einem Chargenzertifikat
  • Auf Anfrage auch mit einem Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich
DIN EN ISO 835
Länge: 360 mm ±10 mm, außer für 25-ml-Pipetten: 450 mm ±10 mm
Standards: DIN EN ISO 835. DE-M gekennzeichnet.
Bitte beachten * Mit Wattestopfende
* Mit Wattenstopfende