Messpipetten, BLAUBRAND®, Typ 3, Klasse AS, völliger Ablauf
Lieferant: Brand
BLAUBRAND®
612-1110EA 8.4 EUR
612-1110 612-1111 612-1112 612-1106 612-1117 612-1107 612-1108 612-1109 612-1113 612-1114 612-1115 612-1104 612-1116 612-1105
Messpipetten, BLAUBRAND®, Typ 3, Klasse AS, völliger Ablauf
Pipetten Messpipetten
AR-Glas®.
  • Kalibriert für höchste Präzision (TD, Ex); Typ 3: Nullpunkt oben
  • Graduierung und Beschriftung in kontrastreicher blauer Emailfarbe
  • Wartezeit 5 Sekunden
  • Inkl. einem Chargenzertifikat
  • Auf Anfrage auch mit einem Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich
Länge: 360 mm ±10 mm, außer für 25- und 50-ml-Pipetten: 450 mm ±10 mm
Standards: DIN EN ISO 835. DE-M gekennzeichnet.
Bitte beachten * Mit Wattestopfende
** In Ergänzung zur ISO
*** In Ergänzung zur ISO, nicht DE-M gekennzeichnet