Gewebekultur-Messpipetten, kurze Form
Lieferant: Hirschmann Laborgeräte
612-1087EA 8.5 EUR
612-1087 612-1099 612-1088 612-1089 612-1090
Gewebekultur-Messpipetten, kurze Form
Pipetten Messpipetten
AR-Glas®.
  • Justiert auf 'Ex' (TD)
  • Mit Silberdiffusionsfarbe dauerhaft braun graduiert, Hauptpunkte-Ringteilung
  • Genormter Wattestopfansatz (AD 8 mm)
  • Speziell für Gewebekultur und Arbeiten in Reinraumbänken
Länge: 230 mm ±3 mm