Messpipetten, Typ 3, Klasse B, völliger Ablauf
Lieferant: Hirschmann Laborgeräte
612-1076EA 11.4 EUR
612-1076 612-1098 612-3400 612-1067 612-1068 612-1095 612-1096 612-1097 612-1075 612-1070 612-1069 612-3401
Messpipetten, Typ 3, Klasse B, völliger Ablauf
Pipetten Messpipetten
AR-Glas®
  • Justiert auf 'Ex', Strichteilung
  • Mit Silberdiffusionsfarbe dauerhaft braun graduiert, Nullunkt oben, bis zur Spitze geteilt
  • Ab 5 ml mit Wattestopfende
DIN EN ISO 835
Länge: 360 mm ±5 mm, außer für 25- und 50-ml-Pipetten: 450 mm ±5 mm
Standards: DIN EN ISO 835