Messpipetten, Klasse AS, Schellbach
Lieferant: Hirschmann Laborgeräte
612-1054EA 11.4 EUR
612-1054 612-1055 612-1056 612-1057 612-1009 612-1060 612-1058 612-1059
Messpipetten, Klasse AS, Schellbach
Pipetten Messpipetten
AR-Glas®
  • Justiert auf 'Ex', konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung
  • Ringmarken und Beschriftung in blauer Farbe bis Spitze geteilt, mit Schellbachstreifen
  • Ab 5 ml mit einem Ende für Wattestopfen
DIN 12 697
Länge: 360 mm ±5 mm, außer für 25 ml Pipetten: 450 mm ±5 mm
Standards: DIN EN ISO 835. Konformitätsbescheinigt (DE-M gekennzeichnet).