Messpipetten, Typ 3, Klasse AS, völliger Ablauf
Lieferant: Hirschmann Laborgeräte
612-5751EA 26.2 EUR
612-5751 612-4742 612-1050 612-1051 612-1052 612-1053 612-4725 612-4727 612-4744 612-4743 612-4746 612-4745 612-4723 HIRS110015308 613-2112 613-2111 613-2113 612-1045 612-4731 612-1046 612-1047 612-4733 612-1048 612-1049 612-4735 612-4729
Messpipetten, Typ 3, Klasse AS, völliger Ablauf
Pipetten Messpipetten
AR-Glas®.
  • Justiert auf „Ex“
  • Markierungen und Beschriftungen in brauner Farbe, mit Graduierung bis zur Spitze
  • Ab 5 ml mit einem Wattestopfen
  • Wartezeit 5 Sekunden
  • Konformitätszertifikat mit datierter Chargenkennung im Internet verfügbar (www.hirschmannlab.de)
Länge: 360 mm ±5 mm, außer für 25- und 50-ml-Pipetten: 450 mm ±5 mm
Standards: DIN EN ISO 835. Konformitätsbescheinigt (DE-M gekennzeichnet).