Messpipetten, Typ 3, Klasse AS, völliger Ablauf
Lieferant: Hirschmann Laborgeräte
612-1043EA 17.1 EUR
612-1043 612-1044 612-1033 612-1034 612-1035 612-1040 612-1041 612-1042 612-1036 612-1037 612-1038 612-1039
Messpipetten, Typ 3, Klasse AS, völliger Ablauf
Pipetten Messpipetten
AR-Glas®.
  • Justiert auf "Ex"
  • Ringmarken und Beschriftung blau graduiert
  • Ab 5 ml mit Wattenstopfende
  • Wartezeit 5 Sekunden
  • Konformitätsbescheinigt mit datierter Chargenkennung; entsprechendes Chargen-Kablibibrierzertifikat im Internet unter www.hirschmann.de kostenlos erhältlich
DIN EN ISO 835
Länge: 360 mm ±5 mm, außer für 25- und 50-ml-Pipetten: 450 mm ±5 mm
Standards: DIN EN ISO 835. Konformitätsbescheinigt (DE-M-gekennzeichnet).