Eine Auswahl von 36 Premium-Waagen mit hoher Mess- und Wiederholgenauigkeit, kombiniert mit einer einfachen, intuitiven Bedienung und einem großen Touchscreen für Standard-Anwendungen in Labor-, Industrie- und akademischen Umgebungen.
- Hochgenaue Ergebnisse (High-End-Wiegetechnologie)
- Schnelle Stabilisierungszeiten
- Leicht zu reinigen und hohe chemische Beständigkeit
- Bedienfeld mit hoher Auflösung, Touchscreen-Funktionalität und 8 Sprachoptionen
- Überlastungsschutz
- Zukunftssichere USB-Typ-C-Schnittstelle
- Unterflurwägung möglich
- Datenübertragung als Tabelle, Text und ASCII-Protokolle
- Sechs integrierte Anwendungen mit GLP / GMP-kompatibler Datenausgabe: Wiegen und Dosieren, Zählen, prozentuales Wiegen, Dichtebestimmung, Umrechnung von Masseneinheiten und Tierwägung
Diese hochwertigen Waagen haben ein Gehäuse aus Polybutylenterephthalat (PBT) mit einer exzellenten Chemikalienbeständigkeit. Die intuitiv, über einen großen Touchscreen, zu bedienende Steuereinheit besteht aus Glas. Die Waagschale besteht aus Edelstahl. Alle Präzisionsmodelle (PBA) verfügen über einen runden Windschutz aus Glas und bieten einen bequemem Zugriff auf die Waagschale. Durch die spezielle Beschichtung des Windschutzes werden Wägefehler minimiert, die durch elektrostatisch geladene Proben verursacht werden. Präzisionsmodelle mit einer Ablesbarkeit von 10, 100 oder 1000 mg haben keinen Windschutz.
Modelle mit interner 'One-Touch-Kalibrierung' sind im Modellnamen mit I gekennzeichnet. FC Modelle haben ein Werkskalibrierzertifikat.
Standards: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012, IEC 60664-1.