Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Feuchtebestimmer, MB-Serie
Lieferant: VWR Collection
VWR®
Robuste und kompakte Instrumente zur Bestimmung des Feuchtigkeitgehalts von Rohstoffen und Fertigprodukten in der Lebensmittel-, Kosmetika-, Milch-, Pharma-, Chemie- und Keramikindustrie.
  • Verschiedene Modelle entsprechend der Nutzeranforderungen an Kapazität und Präzision
  • Halogen-Infrarot-Wärmequelle
  • Doppeltes Gehäusedesign zum Schutz der Wägeeinheit vor Strahlungswärme
  • PT100-Temperaturfühler gewährleistet Prozessreproduzierbarkeit
  • Informationen zu Datum und Uhrzeit sind beim Ausdruck verfügbar
MB 64M mit Wägesystem basierend auf elektrodynamischer Kraftkompensation mit einer Trocknungsauflösung.
MB 163L mit einem hochauflösenden Wägezellen-Wägesystem.
Die Feuchtebestimmer der MB-Serie können über Bluetooth® und ein Tablet mit einem Bluetooth®-Drucker verbunden werden. Das optionale 7-Zoll-Tablet wurde speziell für die Feuchtigkeitsanalyse konzipiert und verfügt über die folgenden Eigenschaften:
- Multi-Touch, mit Android Betriebssystem
- Auswahl des Temperaturprofils (Rampe, schnell, Schritte, Standard)
- Live-Anzeige des Echtzeit-Diagramms zum Trocknungsprozess der Probe
- Speichern von Daten und anschließendes Exportieren der Informationen über lokales Netzwerk (LAN) oder Internet (WLAN)
- Erstellen Sie bis zu 10 verschiedene Benutzerprofile
- Mehrsprachige, anpassbare Einstellungen
Bestellinformation: Die Feuchtebestimmer sind auch mit Kalibrierzertifikat erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihre VWR-Niederlassung für weitere Informationen zu dieser Option.
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung Modell VE Katalognummer Menge
Feuchtebestimmer MB 64M 1 611-3233
Feuchtebestimmer mit Kalibrierzertifikat MB 64M 1 611-3293
Feuchtebestimmer MB 163L 1 611-2318
Feuchtebestimmer mit Kalibrierzertifikat MB 163L 1 611-3295
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Modell MB 163L MB 64M
Kapazität 160 g 60 g
Feuchtebereich 0 – 100 %
Auflösung 0,001 %
Ablesbarkeit 1,0 mg / 0,01 % 0,1 mg / 0,001 %
Reproduzierbarkeit Std. Dev. ±0,20 % (2 g sample) Std. Dev. ±0,18 % (2 g sample)
Timer 1 – 99 minutes
Temperaturbereich 35…160 °C
Programmspeicher 5
Heiztechnologie Halogen-Infrarot-Lampe
Schalengröße Ø = 100 mm
Endpunkt/Analysemodus Manuell, Timer, Autostop %
Anzeige LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Angezeigte Ergebnisse Feuchtigkeit %, Trockene Rückstände %, ATRO, Temperatur, verbleibende Zeit (nur im Zeit-Modus)
Gedruckte Daten Temperatur, Zeit, Anfangsgewicht, Endgewicht, Feuchtigkeitsgehalt, (Datum und Uhrzeit bei Verwendung des Druckers 630-1485)
B×T×H 215×345×235 mm
Gewicht 4,7 kg 6,1 kg
Temperatur/- Heizprogramme Standard
ZUBEHÖR
Erweitert / Kompakt
Accessories
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Thermodrucker TLP-50 mit RS232-Anschluss für LA, LP und SM Waagen und MB Feuchtebestimmer von VWR 1 630-1485
Etiketten, selbstklebend, 500 auf einer Rolle, für Thermodrucker 1 630-1487
Papierrolle für Drucker DPP-250 (611-2793), 1 Rolle 1 611-2795
Einweg-Glasfaserscheiben werden in Verbindung mit der Probenschale (611-2788) bei der Analyse von Flüssigkeiten und halbfesten Proben verwendet. Sie sorgen für genaue Ergebnisse beim Testen von Proben, die große Mengen an Flüssigkeit enthalten, verbessern die Wärmeverteilung über die gesamte Probe und verhindern das Spritzen von Flüssigkeiten während des Trocknungsprozesses 200 611-3715
Temperaturkalibrierset 1 611-3248
Wiederverwendbare Probenschalen 80 611-2788
Temperatur-Kalibrierset für VWR Feuchtebestimmer (für Seriennummern >IT14004360) 1 611-2789
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge