VWR®, Anti-Vibrations-Wägeplatte
Lieferant: VWR
VWR®
611-2536EA 930 EUR
611-2536 611-5275
VWR®, Anti-Vibrations-Wägeplatte
Möbel Tische
Polierter Granit. Vier vibrationsabsorbierende Füße dämpfen die Übertragung von Fremdvibrationen auf die Platte, wodurch diese nicht nur zur Verwendung unter Präzisionswaagen, sondern auch für Mikroskope oder andere empfindliche Instrumente geeignet ist.
Die vibrationsabsorbierende Granitplatte ist ideal zur Verwendung unter Präzisionswaagen, Mikroskopen oder anderen empfindlichen Instrumenten.