Trichter aus PE bzw. ableitfähigem PE-EX zur Entsorgung von flüssigen Abfällen. Mit der frei drehbaren Kappe, die fest mit dem Einfüllstutzen verbunden ist, kann der Trichter sicher auf dem Sammelbehälter montiert werden.
- Leichtgängiger Klappdeckel zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Dämpfen
- Herausnehmbares Sieb hält z.B. Rührstäbchen und andere Feststoffe zuverlässig zurück
- Geringe Aufbauhöhe ideal zur Integration in Sicherheitsschränken
- Alle ableitfähigen Trichter mit montiertem Erdungskabel (Länge: 1,5 m)
- Frei drehbare Kappe zur einfachen Montage auf dem Sammelbehälter
- Einfüllstutzen mit Einclip-Nasen für aufsteckbares Füllrohr zur Unterspiegelbefüllung.
Das Sieb hält Magnetrührstäbe oder andere Feststoffe zurück, zu Reinigungszwecken kann es einfach entfernt werden. Der Klappdeckel hält Dämpfe aus dem Behälter zuverlässig zurück.
Bei der Ausführung in ableitfähigem PE-EX sind zwei aufsteckbare Füllrohrsegmente (Ø 28 x Nutzlänge 97 mm je Segment) enthalten. Die einzelnen Segmente sind permanent über zwei Einclip-Nasen befestigt und können mit einer passenden Säge gekürzt werden. Über das Erdungskabel mit einer Länge von 1,5 m kann der Trichter durch Fachpersonal sicher geerdet werden. Das montierte Füllrohr ermöglicht eine Unterspiegelbefüllung, so dass statische Aufladungen sicher unterbunden werden.