b.safe Trichter 130
Lieferant: Bohlender
590-0383EA 86.3 EUR
590-0383 590-0394 590-0372 590-0361 590-0391 590-0370 590-0392 590-0375 590-0376 590-0365 590-0398 590-0384 590-0363 590-0396 590-0369 590-0388 590-0378 590-0367
b.safe Trichter 130
Trichter Sicherheitstrichter
Trichter aus PE bzw. ableitfähigem PE-EX zur Entsorgung von flüssigen Abfällen. Mit der frei drehbaren Kappe, die fest mit dem Einfüllstutzen verbunden ist, kann der Trichter sicher auf dem Sammelbehälter montiert werden.
  • Leichtgängiger Klappdeckel zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Dämpfen
  • Herausnehmbares Sieb hält z.B. Rührstäbchen und andere Feststoffe zuverlässig zurück
  • Geringe Aufbauhöhe ideal zur Integration in Sicherheitsschränken
  • Alle ableitfähigen Trichter mit montiertem Erdungskabel (Länge: 1,5 m)
  • Frei drehbare Kappe zur einfachen Montage auf dem Sammelbehälter
  • Einfüllstutzen mit Einclip-Nasen für aufsteckbares Füllrohr zur Unterspiegelbefüllung.
Das Sieb hält Magnetrührstäbe oder andere Feststoffe zurück, zu Reinigungszwecken kann es einfach entfernt werden. Der Klappdeckel hält Dämpfe aus dem Behälter zuverlässig zurück.
Bei der Ausführung in ableitfähigem PE-EX sind zwei aufsteckbare Füllrohrsegmente (Ø 28 x Nutzlänge 97 mm je Segment) enthalten. Die einzelnen Segmente sind permanent über zwei Einclip-Nasen befestigt und können mit einer passenden Säge gekürzt werden. Über das Erdungskabel mit einer Länge von 1,5 m kann der Trichter durch Fachpersonal sicher geerdet werden. Das montierte Füllrohr ermöglicht eine Unterspiegelbefüllung, so dass statische Aufladungen sicher unterbunden werden.