Semi-Prep Inline-Filter, Upchurch Scientific®
Lieferant: IDEX Health & Science
Upchurch Scientific®
554-3088EA 48.5 EUR
554-3088 UPCHA-411 554-3090 554-3026 554-3035
Semi-Prep Inline-Filter, Upchurch Scientific®
Filter In-Line Filter
Semi-Prep Inline-Filter
- Konzipiert für Anwendungen mit hohen Fließraten
- Fliessraten bis zu 100 ml/min
- Für Drücke bis 7500 psi (517 bar)
Biokompatible Semi-Prep Inline-Filter
- Edelstahlgehäuse, PEEK-Endfittings und PEEK-Fritte
- Ideal für viele analytische, semipräparative und präparative Anwendungen mit höheren Flussraten
- Für Drücke bis 6000 psi (414 bar)