Flüssigkeiten und Nährmedien für die Sterilitätsprüfung von pharmazeutischen Produkten
Lieferant: VWR
VWR®
301041ZAEA 50.1 EUR
301041ZA 301120ZK 311122OA 573560ZA 451121ZA 561051ZA 401122ZA 301121ZA 301041PF 881124ZA 371121ZA 881050ZA 881054ZA 610750ZA 301051ZA 563200OA 561042TA 301050ZK 303200OA 841120ZA 841122ZA 301051PF 311121ZA 553560ZA 303560ZA 555010TA 511122ZA 511052ZA 511121ZA 511120ZA 305010TA
Flüssigkeiten und Nährmedien für die Sterilitätsprüfung von pharmazeutischen Produkten
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Nährmedien für Sterilitätsprüfungen, Verdünnungsmittel zur Homogenisierung von Proben für die mikrobiologische Untersuchung und Spülflüssigkeiten für Membranfiltrationsverfahren.
  • Die Formulierungen entsprechen den Anforderungen der harmonisierten Methode in den Pharmakopöen der Vereinigten Staaten (USP), der Europäischen Union (EP) und Japan (JP).
  • Penase (Neutralisierungsmittel, das Penicillin inaktiviert) erhältlich für Thioglicollat-Medium
  • Weithalskolben sind für einige Artikel verfügbar (siehe Beschreibungen unten)
  • Injizierbare Schraub-Innenkappe aus Kunststoff mit äußerer Schutzkappe für die meisten der unten aufgeführten Flaschen (Einzelheiten siehe technische Datenblätter)
  • Auf Anfrage können zwei oder drei verpackte Flaschen von 90 ml bis 950 ml sowie Flaschen mit Weithals geliefert werden
Fluid K ist ein Verdünnungsmittel zur Homogenisierung von Proben für die mikrobiologische Untersuchung.
Fluid A und D sind Spül- und/oder Verdünnungsflüssigkeiten für Membranfiltrationsverfahren.
THIOGLYCOLLAT-Bouillon und TRYPTIC SOY-Bouillon (TSB) sind flüssige Medien mit hohem Nährstoffgehalt, die gemäß der harmonisierten Arzneibuchmethode formuliert und für Sterilitätsprüfungen verwendet werden. TSB wird auch für Kontrollstämme vor der Anreicherung verwendet, die an der „Wachstumsförderung“ von Kulturmedien beteiligt sind.
Standards: Die Zusammensetzung dieser Produkte entspricht den Anforderungen der Arzneibücher der Vereinigten Staaten (USP), von Europa (EP) und von Japan (JP).