VWR®, Gewindefläschchen ND18
Lieferant: VWR
548-2484AEA 602 EUR
548-2484A 548-3277A 548-3027A
VWR®, Gewindefläschchen ND18
Vials
ND18-Gewindefläschchen mit flachem Boden aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse. Sie sind mit einer Vielzahl von Polypropylensiegeln und Septenmaterialien erhältlich.
  • Hochleistungskappen/-septen
  • Gut mit Handschuhen greifbar
  • Schneller Zusammenbau
ND18-Gewindefläschchen aus Borosilikatglas Typ I mit niedrigem Metallgehalt. Klare Fläschchen mit flachem Boden. Zugehörige, meistens mit montierten Septen erhältliche, Schraubkappen, wurden entwickelt, um eine Probenkontamination zu verhindern und gleichzeitig eine konsistente, sichere Abdichtung zu gewährleisten. Die Verwendung verschlossener Kappen ermöglicht die langzeitige Lagerung der Proben (Anwendungen mit Langzeitlagerung).